Rikkihappo 25%, GPR RECTAPUR®

Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara

84513.290EA 35.9 EUR
84513.290 84513.360 84513.460
Rikkihappo 25%, GPR RECTAPUR®
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kiehumispiste: >100 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 10.38
Tiheys: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II

Order Now

Testitulosten erittely

Assay 24 - 26 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR