Kloorivetyliuos 34%, NORMATOM® for trace metal analysis

Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara

83871.270EA 226 EUR
83871.270 83871.330 83871.290
Kloorivetyliuos 34%, NORMATOM® for trace metal analysis
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
Kiehumispiste: 110 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –30 °C
Tiheys: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27

Order Now

Testitulosten erittely

Assay 34 - 37 %
Colouration Max. 10 APHA
Br (Bromide) Max. 10 ppm
Total P (Phosphorus) Max. 0.01 ppm
Total S (Sulphur) Max. 0.30 ppm
Ag (Silver) Max. 1 ppb
Al (Aluminium) Max. 1 ppb
As (Arsenic) Max. 0.5 ppb
Au (Gold) Max. 0.5 ppb
B (Boron) Max. 1 ppb
Ba (Barium) Max. 0.1 ppb
Be (Beryllium) Max. 0.1 ppb
Bi (Bismuth) Max. 0.1 ppb
Ca (Calcium) Max. 1 ppb
Cd (Cadmium) Max. 0.1 ppb
Ce (Cerium) Max. 0.1 ppb
Co (Cobalt) Max. 0.1 ppb
Cr (Chromium) Max. 0.5 ppb
Cs (Cesium) Max. 0.1 ppb
Cu (Copper) Max. 0.5 ppb
Dy (Dysprosium) Max. 0.1 ppb
Er (Erbium) Max. 0.1 ppb
Eu (Europium) Max. 0.1 ppb
Fe (Iron) Max. 1 ppb
Ga (Gallium) Max. 0.1 ppb
Gd (Gadolinium) Max. 0.1 ppb
Ge (Germanium) Max. 0.1 ppb
Hf (Hafnium) Max. 0.1 ppb
Hg (Mercury) Max. 0.1 ppb
Ho (Holmium) Max. 0.1 ppb
In (Indium) Max. 0.1 ppb
K (Potassium) Max. 1 ppb
La (Lanthanum) Max. 0.1 ppb
Li (Lithium) Max. 0.1 ppb
Lu (Lutetium) Max. 0.1 ppb
Mg (Magnesium) Max. 0.5 ppb
Mn (Manganese) Max. 0.1 ppb
Mo (Molybdenum) Max. 0.1 ppb
Na (Sodium) Max. 1 ppb
Nb (Niobium) Max. 0.1 ppb
Nd (Neodymium) Max. 0.1 ppb
Ni (Nickel) Max. 0.5 ppb
Pb (Lead) Max. 0.1 ppb
Pr (Praseodymium) Max. 0.1 ppb
Rb (Rubidium) Max. 0.1 ppb
Re (Rhenium) Max. 0.1 ppb
Rh (Rhodium) Max. 0.5 ppb
Ru (Ruthenium) Max. 0.1 ppb
Sb (Antimony) Max. 0.5 ppb
Sc (Scandium) Max. 0.100 ppb
Se (Selenium) Max. 1 ppb
Sm (Samarium) Max. 0.100 ppb
Sn (Tin) Max. 0.500 ppb
Sr (Strontium) Max. 0.100 ppb
Tb (Terbio) Max. 0,100 ppb
Te (Tellurium) Max. 0.100 ppb
Th (Thorium) Max. 0.100 ppb
Ti (Titanium) Max. 0.500 ppb
Tl (Thallium) Max. 0.100 ppb
Tm (Thulium) Max. 0.100 ppb
U (Uranium) Max. 0.100 ppb
V (Vanadium) Max. 0.500 ppb
W (Tungsten) Max. 0.100 ppb
Y (Yttrium) Max. 0.100 ppb
Yb (Ytterbium) Max. 0.100 ppb
Zn (Zinc) Max. 1 ppb
Zr (Zirconium) Max. 0.100 ppb


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR