Asetonitriili 99,7, PESTINORM® Pest_Residual
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Synonyms: Syaanimetaani
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83657.320EA 134 EUR
83657.320
Asetonitriili 99,7, PESTINORM® Pest_Residual
Asetonitriili
Kaava: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Kiehumispiste: 81.6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –45,7 °C
Tiheys: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 2 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001878
CAS-numero: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.7 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.05 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l