Puhdastilapaperi, b-paper
Toimittaja: VWR Collection
818-0256EA 25 EUR
818-0256 818-0261 818-0281 818-0255 818-0254 818-0253 818-0252 818-0251 818-0250 818-0249 818-0248 818-0332
Puhdastilapaperi, b-paper
Paperit
Päällystettyä paperia, ei sisällä magnesiumsilikaattia. B'paper-paperi 80 tai 92 g on leikattu, puhdistettu ja pakattu luokan 100 (ISO 5) puhdastilassa.
  • Saatavana eri värejä
  • Voidaan käyttää mustesuihku- ja lasertulostimissa sekä kopiokoneissa. Soveltuu muistiinpanojen tekemiseen
  • Vähäinen ioni- ja hiukkaspitoisuus
  • Soveltuu kaikkeen puhdastilakäyttöön