VWR®, Merkintätarrat, nelikulmaiset
Toimittaja: VWR Collection
817-5000EA 156 EUR
817-5000 817-5001 817-5003 817-5005 817-5006 817-5007 817-5008 817-5011 817-5013 817-5015
VWR®, Merkintätarrat, nelikulmaiset
Etiketit, tarrat
Tarrat ja liima on suunniteltu kestämään lämpötiloja –196 to +121 °C. VWR®-tarrat sopivat ihanteellisesti kaikkeen kylmävarastointiin, ja niitä voidaan käyttää myös useimmissa inkubaattoreissa.
  • No need to laminate
  • Use on tubes, racks and boxes