Polyetyleeniglykoli 12000, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
81296-1G
81296-1GEA 236 EUR
81296-1G
Polyetyleeniglykoli 12000, Supelco®
Polyetyleeniglykoli 12000
Kaava: H(OCH₂CH₂)nOH
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081839
CAS-numero: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f84985202120c4c00386ba4f40e1ea123f99e729&vid=e4d97423e8a32f4a3d5c16b47049348918e99313&prid=web&clid=SAPDAM