2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Vaara


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.43913.0050 8.43913.0250
8.43913.0050EA 113 EUR
8.43913.0050 8.43913.0250
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
Kaava: C₆H₁₀O₆
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00054502
CAS-numero: 23243-68-7
EINECS: 245-516-9

Order Now

Testitulosten erittely

Melting Point 72 °C
Molar Mass 178,14 g/mol
Hill Formula C6H10O6
HS Code 2918 99 90
Storage temperature 15...25 °C
Assay (HPLC, area%) ≥75%
Diglycolic acid (HPLC, area%) ≤5,0%
Water (K. F.) ≤20,0%
Identity (IR) passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR