[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid(3,6,9-trioxadecanoic acid) syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Vaara


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.43910.0050 8.43910.0250 8.43910.9999
8.43910.0050EA 133 EUR
8.43910.0050 8.43910.0250 8.43910.9999
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid(3,6,9-trioxadecanoic acid) syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid(3,6,9-trioxadecanoic acid)
Kaava: C₇H₁₄O₅
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00044098
CAS-numero: 16024-58-1
EINECS: 240-162-1
UN: 3265
ADR: 8,III

Order Now

Testitulosten erittely

Molar Mass 178.18 g/mol
Boiling Point 140 °C (2 mbar)
Flash Point 160 °C
Density 1.157 g/cm3
pH 1.8 (100 g/l, H2O)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR