4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.42857.0010 8.42857.0100
8.42857.0010EA 28.3 EUR
8.42857.0010 8.42857.0100
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
Kaava: C₂₉H₄₄O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008822
CAS-numero: 118-82-1
EINECS: 204-279-1

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility - 0,0001 g/l (20 °C)
Melting Point 153...156 °C
Molar Mass 424.67 g/mol
Boiling Point 217 °C (1 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (25 °C)
Flash Point 222 °C
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Flash point 222 °C
Vapor pressure - 0,1 hPa (25 °C)
Storage temperature 15...25 °C
Assay (GC, area%) ≥98% (a/a)
Melting range (lower value) ≥153 °C
Melting range (upper value) ≤156 °C
Identity (IR) passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR