1,3-Dimetyylibarbituurihappo syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Vaara


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.42116.0005 8.42116.0100
8.42116.0005EA 51.2 EUR
8.42116.0005 8.42116.0100
1,3-Dimetyylibarbituurihappo syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimetyylibarbituurihappo
Kaava: C₆H₈N₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006675
CAS-numero: 769-42-6
EINECS: 212-211-7

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility 60 g/l (20 °C)
Melting Point 120 - 124 °C
Molar Mass 156.14 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
pH 2.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR