4-(2-kloorietyyli)morfoliinihydrokloridi syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Vaara


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41417.0100 8.41417.9010
8.41417.0100EA 44.6 EUR
8.41417.0100 8.41417.9010
4-(2-kloorietyyli)morfoliinihydrokloridi syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
4-(2-kloorietyyli)morfoliinihydrokloridi
Kaava: C₆H₁₃Cl₂NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012797
CAS-numero: 3647-69-6
EINECS: 222-881-2
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),II

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 182 - 184 °C (decomposition)
Molar Mass 186.08 g/mol
pH 4.5 - 5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR