2-(Hydroksimetyyli)bentsyyli alkoholi syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41297.0001 8.41297.0010
8.41297.0001EA 75.6 EUR
8.41297.0001 8.41297.0010
2-(Hydroksimetyyli)bentsyyli alkoholi syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
2-(Hydroksimetyyli)bentsyyli alkoholi
Kaava: C₈H₁₀O₂
Kiehumispiste: 291 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 62…64 °C
MDL numero: MFCD00004626
CAS-numero: 612-14-6
EINECS: 210-293-9

Order Now

Testitulosten erittely

Melting Point 62 - 64 °C
Molar Mass 138.16 g/mol
Synonyms 1,2-Bishydroxymethylbenzene
Hill Formula C8H10O2


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR