trans-1,2-Sykloheksaanidikarboksyylihappo syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41088.0005
8.41088.0005EA 132 EUR
8.41088.0005
trans-1,2-Sykloheksaanidikarboksyylihappo syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
trans-1,2-Sykloheksaanidikarboksyylihappo
Kaava: C₈H₁₂O₄
Kiehumispiste: 339 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 220…221 °C
MDL numero: MFCD00001464
CAS-numero: 2305-32-0
EINECS: 218-975-8

Order Now

Testitulosten erittely

Melting Point 220 - 221 °C
Molar Mass 172.18 g/mol
Synonyms trans-Hexahydrophthalic acid
Hill Formula C8H12O4


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR