Sulfaniilihappo syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Varoitus


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.22338.0100 8.22338.1000 8.22338.9050
8.22338.0100EA 19.4 EUR
8.22338.0100 8.22338.1000 8.22338.9050
Sulfaniilihappo syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Sulfaniilihappo
Kaava: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Kiehumispiste: 363 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 279 °C
Tiheys: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007886
CAS-numero: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 288 °C decomposes
Molar Mass 173.18 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Density 1.485 g/cm3 (25 °C)
pH 2.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR