Natrium, paraffin protect rods syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Vaara


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.22284.0250 8.22284.1000 8.22284.0100
8.22284.0250EA 116 EUR
8.22284.0250 8.22284.1000 8.22284.0100
Natrium, paraffin protect rods syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Natrium

Sodium rods (protective liquid: paraffin oil)

Kaava: Na
Kiehumispiste: 889 °C (1013 hPa)
Tiheys: 0,97 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085307
CAS-numero: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641

Order Now

Testitulosten erittely

Content at Na ≥ 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR