Etyyliasetaatti, EMPLURA®, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22277.2500
8.22277.2500EA 84 EUR
8.22277.2500
Etyyliasetaatti, EMPLURA®, Supelco®
Etyyliasetaatti
Kaava: CH₃COOC₂H₅
Kiehumispiste: 77,1 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –83 °C
Tiheys: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –4 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009171
CAS-numero: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM