2-Metyyli-2-propanoli, EMPLURA®, Supelco®

Toimittaja: Merck
Vaara

Synonyms: Trimethylcarbinol, tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.22264.1000 8.22264.9025
8.22264.1000EA 50.1 EUR
8.22264.1000 8.22264.9025
2-Metyyli-2-propanoli, EMPLURA®, Supelco®
2-Metyyli-2-propanoli
Kaava: (CH₃)₃COH
Kiehumispiste: 82,2 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 25,3 °C
Tiheys: 0,7887 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 11 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004464
CAS-numero: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR