Tetraethylammonium hydroxide 20% vesiliuos syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Vaara


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.22149.0250 8.22149.1000 8.22149.9025
8.22149.0250EA 56.4 EUR
8.22149.0250 8.22149.1000 8.22149.9025
Tetraethylammonium hydroxide 20% vesiliuos syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammonium hydroxide
Kaava: C₈H₂₁NO
MDL numero: MFCD00009024
CAS-numero: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 3267
ADR: 8,II

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR