D(+)-Sukroosiokta-asetaatti syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.22144.0250
8.22144.0250EA 55.7 EUR
8.22144.0250
D(+)-Sukroosiokta-asetaatti syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
D(+)-Sukroosiokta-asetaatti
Kaava: C₂₈H₃₈O₁₉
Sulamispiste: 80…83 °C
Tiheys: 1,257 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00006623
CAS-numero: 126-14-7
EINECS: 204-772-1
Merck Index: 12,09052

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 82 - 87 °C
Molar Mass 678.59 g/mol
Boiling Point 250 °C (1.3 hPa)
Synonyms Octaacetylsucrose
Hill Formula C28H38O19


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR