5-Metyyli-2-heksanoni syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Varoitus


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.22093.0100 8.22093.1000 8.22093.9046
8.22093.0100EA 35.8 EUR
8.22093.0100 8.22093.1000 8.22093.9046
5-Metyyli-2-heksanoni syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
5-Metyyli-2-heksanoni
Kaava: C₇H₁₄O
Kiehumispiste: 144 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –74 °C
Tiheys: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 43 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008950
CAS-numero: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN: 2302
ADR: 3,III

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility 5.4 g/l (20 °C)
Melting Point -74 °C
Molar Mass 114.19 g/mol
Boiling Point 144 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.3 hPa (20 °C)
Flash Point 43 °C
Refractive Index 1.4078 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 455 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR