L(+)- Litiumlaktaatti syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.22084.0100 8.22084.0250
8.22084.0100EA 153 EUR
8.22084.0100 8.22084.0250
L(+)- Litiumlaktaatti syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
L(+)- Litiumlaktaatti
Kaava: C₃H₅LiO₃
Kiehumispiste: 200 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 75 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00065512
CAS-numero: 27848-80-2
EINECS: 248-692-5

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 96.01 g/mol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR