Trifenyyliantimoni syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21199.0100
8.21199.0100EA 97.4 EUR
8.21199.0100
Trifenyyliantimoni syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Trifenyyliantimoni
Kaava: C₁₈H₁₅Sb
Kiehumispiste: 377 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 52…54 °C
Tiheys: 1,5 g/cm³ (12 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003000
CAS-numero: 603-36-1
EINECS: 210-037-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility  - 0.001 g/l (20 °C)
Melting Point 52 - 54 °C
Molar Mass 353.07 g/mol
Bulk Density 1490 kg/m3
Boiling Point 377 °C (1013 hPa)
Flash Point 113 °C