2-Thiouracil syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21120.0100 8.21120.0500 8.21120.1000
8.21120.0100EA 91.1 EUR
8.21120.0100 8.21120.0500 8.21120.1000
2-Thiouracil syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
2-Thiouracil
Kaava: C₄H₄N₂OS
Sulamispiste: 340 °C
MDL numero: MFCD00006039
CAS-numero: 141-90-2
EINECS: 205-508-8
Merck Index: 12,09504
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 7.9 g/l (25 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 128.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Ignition Point 570 °C