Isopropyyliasetaatti for synthesis, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Vaara

Synonyms: Acetic acid isopropyl ester

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20560.0100 8.20560.1000 8.20560.2500 8.20560.9170
8.20560.0100EA 21.5 EUR
8.20560.0100 8.20560.1000 8.20560.2500 8.20560.9170
Isopropyyliasetaatti for synthesis, Sigma-Aldrich®
Isopropyyliasetaatti
Kaava: C₅H₁₀O₂
Kiehumispiste: 85 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –62 °C
Tiheys: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 4 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008877
CAS-numero: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility 31 g/l (20 °C)
Melting Point -73 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 88 - 90 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 61 hPa (20 °C)
Flash Point 1.8 - 8 %(V)
Refractive Index 4 °C
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR