Curcumin syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20354.0010 8.20354.0050 8.20354.0002
8.20354.0010EA 65.8 EUR
8.20354.0010 8.20354.0050 8.20354.0002
Curcumin syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Curcumin
Kaava: C₂₁H₂₀O₆
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008365
CAS-numero: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (HPLC, area%) ≥ 75.0 % (a/a)
Bisdemethoxycurcumin (HPLC; Area%) ≤ 5.0 % (a/a)
Demethoxycurcumin (HPLC; Area%) ≤ 20.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test