2-Bromethylamine hydrobromide syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Varoitus


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20176.0100 8.20176.0500 8.20176.5000 8.20176.0501 8.20176.9051
8.20176.0100EA 55 EUR
8.20176.0100 8.20176.0500 8.20176.5000 8.20176.0501 8.20176.9051
2-Bromethylamine hydrobromide syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
2-Bromethylamine hydrobromide
Kaava: BrCH₂CH₂NH₃Br
Sulamispiste: 170…173 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012886
CAS-numero: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 171 - 176 °C
Molar Mass 204.89 g/mol
pH 4.7 (25 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR