Aluminium tri-sec-butanolate syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Vaara


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20054.0250 8.20054.1000
8.20054.0250EA 40.4 EUR
8.20054.0250 8.20054.1000
Aluminium tri-sec-butanolate syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Aluminium tri-sec-butanolate
Kaava: C₁₂H₂₇AlO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009327
CAS-numero: 2269-22-9
EINECS: 218-871-2
UN: 1992
ADR: 3 (6.1),II

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 246.32 g/mol
Boiling Point 180 - 182 °C (5 hPa)
Vapor Pressure 23 hPa (195 °C)
Flash Point 26 °C
Explosion Limit 1.7 - 9.8 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 406 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR