Natriumtetrahydroboraatti syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18823.0100 8.18823.0025
8.18823.0100EA 108 EUR
8.18823.0100 8.18823.0025
Natriumtetrahydroboraatti syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Natriumtetrahydroboraatti
Kaava: NaBH₄
Sulamispiste: 400 °C
Tiheys: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 69 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003518
CAS-numero: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 550 g/l (25 °C) (slow decomposition)
Melting Point 400 °C (slow decomposition)
Molar Mass 37.83 g/mol
Bulk Density 350 - 500 kg/m3
Boiling Point 500 °C (decomposition)
Explosion Limit 3.02 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material