(3-Klooripropyyli)trimetoksisilaani syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18816.0250
8.18816.0250EA 116 EUR
8.18816.0250
(3-Klooripropyyli)trimetoksisilaani syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
(3-Klooripropyyli)trimetoksisilaani
Kaava: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Kiehumispiste: 195 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –50 °C
Tiheys: 1,082 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000997
CAS-numero: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -50 °C
Molar Mass 198.72 g/mol
Boiling Point 195 - 197 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 5 hPa (20 °C)
Flash Point 78 °C
Refractive Index 1.4242 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 5.5 - 44 %(V)
Density 1.082 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 220 °C
Synonyms CPTMO
Hill Formula C6H15ClO3Si
Chemical Formula Cl(CH2)3Si(OCH3)3