Tetrabutylammonium hydroxide 20% vesiliuos syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Vaara


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18759.0100 8.18759.0500 8.18759.0050
8.18759.0100EA 72.3 EUR
8.18759.0100 8.18759.0500 8.18759.0050
Tetrabutylammonium hydroxide 20% vesiliuos syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Kaava: C₁₆H₃₇NO
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00009425
CAS-numero: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR