Klooritrimetyylisilaani for synthesis, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Vaara

Synonyms: TMCS, TMSC, Trimethylchlorosilane

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18737.0100 8.18737.0500 8.18737.9023 8.18737.9170
8.18737.0100EA 20.5 EUR
8.18737.0100 8.18737.0500 8.18737.9023 8.18737.9170
Klooritrimetyylisilaani for synthesis, Sigma-Aldrich®
Klooritrimetyylisilaani
Kaava: C₃H₉ClSi
Kiehumispiste: 59 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –58 °C
Tiheys: 0,8576 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –18 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000502
CAS-numero: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN: 1298
ADR: 3 (8),II
REACH: 01-2119457596-25

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -58 °C
Molar Mass 108.64 g/mol
Boiling Point 57 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 250 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Explosion Limit 1.5 - 46 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 420 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR