(2-Chlorophenyl)acetonitrile syntetiikkaan
Toimittaja: Merck
Varoitus
8.18643.0010
8.18643.0010EA 0 EUR
8.18643.0010
(2-Chlorophenyl)acetonitrile syntetiikkaan
(2-Chlorophenyl)acetonitrile
Kaava: C₈H₆ClN
Kiehumispiste: 241 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 21…24 °C
Tiheys: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001898
CAS-numero: 2856-63-5
EINECS: 220-669-4
UN: 3439
ADR: 6.1,II