(+)-Dimethyl-D-malate syntetiikkaan
Toimittaja: Merck
8.18523.0001 8.18523.0005
8.18523.0001EA 0 EUR
8.18523.0001 8.18523.0005
(+)-Dimethyl-D-malate syntetiikkaan
(+)-Dimethyl-D-malate
Kaava: C₆H₁₀O₅
MDL numero: MFCD00066216
CAS-numero: 70681-41-3