Tetrahydro-1,3-dimetyyil-1H-pyrimidin-2-oni, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Vaara


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18214.0100 8.18214.0500 8.18214.9015 8.18214.9025 8.18214.9012
8.18214.0100EA 55.2 EUR
8.18214.0100 8.18214.0500 8.18214.9015 8.18214.9025 8.18214.9012
Tetrahydro-1,3-dimetyyil-1H-pyrimidin-2-oni, Sigma-Aldrich®
Tetrahydro-1,3-dimetyyil-1H-pyrimidin-2-oni
Kaava: C₆H₁₂N₂O
Kiehumispiste: 230 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –24 °C
Tiheys: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 121 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006550
CAS-numero: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility (20°C) Soluble
Melting Point -24 °C
Boiling Point 247 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (57 °C)
Flash Point 121 °C
Explosion Limit 1.6 - 9.3 %(V)
Density 1.064 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 255°C
Synonyms Dimethylpropyleneurea, DMPU
Hill Formula C6H12N2O


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR