N,N,N',N'-Tetramethylglutaramide syntetiikkaan
Toimittaja: Merck
8.18080.0010
8.18080.0010EA 0 EUR
8.18080.0010
N,N,N',N'-Tetramethylglutaramide syntetiikkaan
N,N,N',N'-Tetramethylglutaramide
Kaava: C₉H₁₈N₂O₂
CAS-numero: 13424-80-1
EINECS: 236-543-7