Palladium (II) asetaatti syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Vaara


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18056.0001 8.18056.0005 8.18056.8500
8.18056.0001EA 165 EUR
8.18056.0001 8.18056.0005 8.18056.8500
Palladium (II) asetaatti syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Palladium (II) asetaatti
Kaava: C₄H₆O₄Pd
Sulamispiste: 205 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012453
CAS-numero: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 205 °C
Molar Mass 224.5 g/mol
pH 2 - 3 (H2O, 20 °C) (aqueous suspension)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR