6-Propyl-2-thiouracil Ph. Eur.
Toimittaja: Merck
Varoitus
8.17036.1000
8.17036.1000EA 0 EUR
8.17036.1000
6-Propyl-2-thiouracil Ph. Eur.
6-Propyl-2-thiouracil
Kaava: C₇H₁₀N₂OS
Kiehumispiste: 448 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 215…218 °C
MDL numero: MFCD00006041
CAS-numero: 51-52-5
EINECS: 200-103-2
Merck Index: 12,08054