Oksaalihappo, vedetön syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Vaara


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.16144.0050 8.16144.0250 8.16144.9999
8.16144.0050EA 49.8 EUR
8.16144.0050 8.16144.0250 8.16144.9999
Oksaalihappo, vedetön syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Oksaalihappo
Kaava: C₂H₂O₄
Kiehumispiste: 365 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 99 - 100 °C
Tiheys: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002573
CAS-numero: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,06980

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility 90 g/l (20 °C)
Melting Point 189 °C (decomposition)
Molar Mass 90.03 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 21.5 hPa (50 °C)
Density 1.9 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR