1-Butanoli-D10
Toimittaja: Merck
Synonyms: Propyl carbinol-D10, n-Butanol-D10, 1-Hydroxy butane-D10, 1-Butyl alcohol-D10
8.15022.0005
8.15022.0005EA 0 EUR
8.15022.0005
1-Butanoli-D10
1-Butanoli-D10
Kaava: DO(CD₂)₃CD₃
Kiehumispiste: 116…118 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –89 °C
Tiheys: 0,92 g/cm³ (20 °C)
CAS-numero: 34193-38-9
UN: 1120
ADR: 3,III