Brij® 58 stabiloitu, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.14727.0250 8.14727.1000
8.14727.0250EA 48.7 EUR
8.14727.0250 8.14727.1000
Brij® 58 stabiloitu, Sigma-Aldrich®
Brij® 58
Kaava: C₅₆H₁₁₄O₂₁
MDL numero: MFCD00080892
CAS-numero: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 38 - 42 °C
Flash Point 149 °C
Density 1 g/cm3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR