Kaliumhydroksidi for synthesis

Toimittaja: Merck
Vaara

Synonyms: Kalilipeä

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.14353.0100 8.14353.1000 8.14353.5000 8.14353.9050
8.14353.0100EA 25.2 EUR
8.14353.0100 8.14353.1000 8.14353.5000 8.14353.9050
Kaliumhydroksidi for synthesis
Kaliumhydroksidi
Kaava: KOH
Kiehumispiste: 1320 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 360 °C
Tiheys: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003553
CAS-numero: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility 1130 g/l (20 °C)
Melting Point 360 °C
Molar Mass 56.11 g/mol
Boiling Point 1320 °C
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.04 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (56 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR