Titaani (III) kloridi 15% hydrochloric acid_10 zS, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Vaara

Synonyms: Titanium trichloride

MQ200

8.08307.0100 8.08307.0500 8.08307.1000 8.08307.2500 8.08307.9025
8.08307.0100EA 49.4 EUR
8.08307.0100 8.08307.0500 8.08307.1000 8.08307.2500 8.08307.9025
Titaani (III) kloridi 15% hydrochloric acid_10 zS, Sigma-Aldrich®
Titaani (III) kloridi
Kaava: Cl₃Ti
MW: 154.24 g/mol
Kiehumispiste: 960
Sulamispiste: 440
Tiheys: 1.21 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00011266
CAS-numero: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN: 1789
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09620

Order Now

Testitulosten erittely

Assay (cerimetric TiCl₃) 14.5 - 15.5 %
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C) (undiluted)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material

TEKNISET TIEDOT

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR