Tetrakloorisilaani syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Vaara


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.07706.0100 8.07706.1000
8.07706.0100EA 68.4 EUR
8.07706.0100 8.07706.1000
Tetrakloorisilaani syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Tetrakloorisilaani
Kaava: Cl₄Si
Kiehumispiste: 57,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –70 °C
Tiheys: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011229
CAS-numero: 10026-04-7
EINECS: 233-054-0
UN: 1818
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08644

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -70 °C
Molar Mass 169.90 g/mol
Boiling Point 57 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 260 hPa (20 °C)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (5 g/l, H2O)
Synonyms Silicon(IV) chloride, Tetrachlorosilane
Hill Formula Cl4Si
Chemical Formula SiCl4


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR