Fenyyli-isotiosyanaatti syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Vaara


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.07028.0100 8.07028.0250 8.07028.0025
8.07028.0100EA 65.8 EUR
8.07028.0100 8.07028.0250 8.07028.0025
Fenyyli-isotiosyanaatti syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Fenyyli-isotiosyanaatti
Kaava: C₇H₅NS
Kiehumispiste: 221 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –21 °C
Tiheys: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 87 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00004798
CAS-numero: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2206
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07450

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility (20 °C) insoluble,(decomposition)
Melting Point -21 °C
Molar Mass 135.18 g/mol
Boiling Point 221 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.6497 (20 °C, 589 nm)
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Synonyms Isothiocyanic acid phenyl ester, PTC
Hill Formula C7H5NS
Chemical Formula C6H5NCS


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR