Nickel aluminium alloy, jauhe for production of Raney-nickel, syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Vaara


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.06749.0005 8.06749.0250 8.06749.1000
8.06749.0005EA 44.2 EUR
8.06749.0005 8.06749.0250 8.06749.1000
Nickel aluminium alloy, jauhe for production of Raney-nickel, syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Nickel aluminium alloy

for the production of Raney nickel
Melting Point : 1460 °C
Bulk Density: 2850 kg/m3
Density: 4.3 g/cm3

Kaava: AlNi
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00167392
CAS-numero: 12635-29-9
EINECS: 234-439-6
UN: 1396
ADR: 4.3,III

Order Now

Testitulosten erittely

Assay of Ni 47.0 - 53.0 %
Assay of Al 47.0 - 53.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR