Kupari(II)asetyyliasetonaatti syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02712.0100
8.02712.0100EA 76.2 EUR
8.02712.0100
Kupari(II)asetyyliasetonaatti syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Kupari(II)asetyyliasetonaatti
Kaava: C₁₀H₁₄CuO₄
Sulamispiste: 279…283 °C
MDL numero: MFCD00000016
CAS-numero: 13395-16-9
EINECS: 236-477-9
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 0.2 g/l (20 °C)
Melting Point 245 °C (decomposition)
Molar Mass 261.76 g/mol
Bulk Density 200 - 400 kg/m3
Boiling Point 160 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (163 °C)