4-tert-butyylipyrokatekoli syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Vaara


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.01987.0005 8.01987.0250 8.01987.1000 8.01987.9025
8.01987.0005EA 31.7 EUR
8.01987.0005 8.01987.0250 8.01987.1000 8.01987.9025
4-tert-butyylipyrokatekoli syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
4-tert-butyylipyrokatekoli
Kaava: C₁₀H₁₄O₂
Kiehumispiste: 285 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 53 °C
Tiheys: 1,05 g/cm³ (60 °C)
Leimahduspiste: 129 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002201
CAS-numero: 98-29-3
EINECS: 202-653-9
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),III

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 52 - 55 °C
Molar Mass 166.22 g/mol
Bulk Density 650 - 700 kg/m3
Boiling Point 284 - 286 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (25 °C)
Flash Point 129 °C
Density 1.05 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 160 °C
Viscosity kinematic 100 mm2/s (57 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR