11-Aminoundecanoic acid, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.01228.0250
8.01228.0250EA 170 EUR
8.01228.0250
11-Aminoundecanoic acid, Sigma-Aldrich®
11-Aminoundecanoic acid
Kaava: C₁₁H₂₃NO₂
Kiehumispiste: 331 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 187…190 °C
MDL numero: MFCD00008150
CAS-numero: 2432-99-7
EINECS: 219-417-6

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 185 °C
Molar Mass 201.3 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR