EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride) syntetiikkaan
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00907.0001 8.00907.0005 8.00907.0025
8.00907.0001EA 23.17 EUR
8.00907.0001 MERC8.00907.0005 MERC8.00907.0025
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride) syntetiikkaan
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
Kaava: C₈H₁₇N₃·HCl
Sulamispiste: 112…113 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00012503
CAS-numero: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d8bf2864bcf21ffe6dcca6f22388d1fe427e22&vid=9080dd6b66a1622ef32a2da2138f85e44cc881b8&prid=web&clid=SAPDAM