Etanolamiini for synthesis, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Vaara

Synonyms: 2-Aminoetanoli

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.00849.0500 8.00849.1000 8.00849.2500 8.00849.9025
8.00849.0500EA 37.8 EUR
8.00849.0500 8.00849.1000 8.00849.2500 8.00849.9025
Etanolamiini for synthesis, Sigma-Aldrich®
Etanolamiini
Kaava: NH₂CH₂CH₂OH
Kiehumispiste: 171 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 10,5 °C
Tiheys: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 93 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008183
CAS-numero: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 10.5 °C
Molar Mass 61.08 g/mol
Boiling Point 171 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 92.5 °C
Refractive Index 1.4539
Explosion Limit 3.4 - 27 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 12.1 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 410 °C
Viscosity kinematic 20 mm2/s (23 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR